Documenti fondamentali
135151
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4′-fluoropropiophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
InChI
1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isao Kinoyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(11), 1330-1333 (2004-11-02)
The search for novel antiandrogens by high-throughput screening (HTS) of the Yamanouchi chemical library led to the discovery of the lead compound (5), which possesses an arylmorpholine moiety. Through the optimization of the lead compound (5), we have found a