135100
Triphenylphosphine sulfide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Solubilità
isooctane: soluble
Stringa SMILE
S=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15PS/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3