Documenti fondamentali
134309
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C3H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
phenyl
Stringa SMILE
ClC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
SODZBMGDYKEZJG-DTWKUNHWSA-N
Applicazioni
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride was used in the synthesis of series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
X Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(21), 3923-3932 (2000-10-29)
The dopaminergic receptor profile of a series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines was examined. Aromatic substitution patterns were varied with the goal of identifying a compound having affinities for the D(2) and D(4) receptors in a ratio similar to that observed for the