133221
Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
95%
Sinonimo/i:
Dichlorophen, Dichlorophene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 1g/g
methanol: soluble
petroleum ether: soluble
toluene: very slightly soluble
water: insoluble
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
InChI
1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?