132888
2-Chloro-4′-fluoroacetophenone
99%
Sinonimo/i:
ω-Chloro-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?