132152
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Asaronaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3