Documenti fondamentali
127116
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Triethylethylenediamine
98%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCH2CH2NHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4311 (lit.)
P. ebollizione
54-55 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2/c1-4-9-7-8-10(5-2)6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
HDCAZTXEZQWTIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N,N′-triethylethylenediamine has been used to study the synthesis and characterization of N,N,N′-triethylethylenediamine by spectroscopic, magnetic, molar conductance and electrochemical measurements.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ali Taha
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 59(6), 1373-1386 (2003-03-28)
Solvatochromic mixed ligand complexes of copper(II) with malonate and diamine derivatives, Cu(n)(RMal)(diam)(n)X(m) (where n=1 or 2, m=1-4, RMal, malonic acid (H(2)Mal), diethylmalonate (HDEtMal) or diethylethoxyethylenemalonate (DEtEMal), and diam, ethylenediamine (en), 1,3-propylenediamine (1,3-pn), N,N,N'-trimethylethylenediamine (Me(3)en), N,N,N'-triethylethylenediamine (Et(3)en), N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (Me(4)en), N,N,N',N'-tetramethylpropylenediamine (Me(4)pn)