Documenti fondamentali
126497
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,5-dimethylphenol
technical grade
Sinonimo/i:
4-Amino-2,5-xylenol
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Stato
solid
Punto di fusione
242-243 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)