126276
1,4-Diisopropylbenzene
97%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Bis(propan-2-yl)benzene, 1,4-Di(propan-2-yl)benzene, p-Diisopropylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.6 (vs air)
Tensione di vapore
0.25 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
−17 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter