119725
4′-Piperidinoacetophenone
97%
Sinonimo/i:
1-[4-(1-Piperidinyl)]phenyl]ethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C13H17NO/c1-11(15)12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3
JCMZZYSPSGHBNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Selective antimycobacterial activity
- Bronchodilator compound
- Modulation of flagellar motility in Chlamydomonas
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?