Documenti
118613
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-heptene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1732139
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
122 °C (lit.)
Punto di fusione
−122 °C (lit.)
Densità
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methyl-2-heptene undergoes oxidation by singlet oxygen generated by the excitation of thiazine dyes cation to form hydroperoxides.
Applicazioni
2-Methyl-2-heptene was used in the functionalization of ethylene/5,7-dimethyl-1,6-diene copolymer with maleic anhydride via Alder Ene reaction.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
1H-NMR study of maleic anhydride modified ethylene-diene copolymers.
Vicente AI, et al.
Journal of Polymer Research, 18(4), 527-532 (2011)
Singlet oxygen mediated oxidation of olefins within zeolites: selectivity and complexities.
Shailaja J, et al.
Tetrahedron, 56(36), 6927-6943 (2000)