Documenti fondamentali
116335
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine
99%
Sinonimo/i:
6-Chloro-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Beilstein:
107187
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. ebollizione
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloro-6-methylpyridine has been used for experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analyses, as well as for conformational studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for