11584
(−)-Terpinen-4-ol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D -25±6°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ~2:1
Indice di rifrazione
n20/D 1.479
Densità
0.934 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup