Documenti fondamentali
113468
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
NCCNc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H10N4O2/c8-3-4-9-7-2-1-6(5-10-7)11(12)13/h1-2,5H,3-4,8H2,(H,9,10)
ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridine is used in matrix preparation for the quantification of phospholipids (PLs) by MALDI-TOFMS.
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridine is used to prepare guanidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rosendo Estrada et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(4), 412-422 (2004-04-23)
The detection of phospholipids (PLs) by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry was demonstrated nearly a decade ago. However, its use as a conventional tool for PL analysis has been hindered by ambiguities in peak assignments caused by spectral overlaps
A Convenient Solid Phase Synthesis of Disubstituted Guanidines.
Sandanayake S, et al.
QSAR & Combinatorial Science, 23(8), 655-661 (2004)