Documenti
11270
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Magnesium DL-aspartate
About This Item
Formula condensata:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.56
Beilstein:
6029702
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1