Key Documents
11214
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Beilstein:
4671089
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)