111589
1,6-Heptadien-4-ol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
151 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H12O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup