Documenti fondamentali
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1719386
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010221
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
33 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C (lit.)
Densità
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)