10969
Butyl decanoate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Butyl caprate, Capric acid butyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.430
Densità
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-14(15)16-13-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
ZRNCNTSXSYXHOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)