Documenti
109150
Sigma-Aldrich
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthalenediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCCc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,10-12H,2,4,6H2
MYIDTCFDQGAVFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is a complexing agent and forms complexes with cephradine. It reacts with 4- or 3-nitrobenzoyl chloride to yield 4-DABTN and 3-DABTN .
Applicazioni
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene was used in the synthesis of 1,5-bis(4-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene(4-DABTN) and 1,5-bis(3-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene (5-DABTN).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Novel Self-Developing Photosensitive Polyimide.
Ahn BH, et al.
Korea Polymer Journal, 8(1), 19-25 (2000)
Induced fit phenomena in clathrate structures of cephalosporins.
Kemperman GJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2(7), 1425-1429 (2000)