Documenti fondamentali
10904
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-butanone
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
Chloro-MEK
Scegli un formato
1 KG
CHF 132.00
25 KG
CHF 1’790.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 132.00
25 KG
CHF 1’790.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CHClCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.55
Beilstein:
385637
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
114-117 °C (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-2-butanone when treated with aq. sodium thiocyanate forms 3-thiocyano-2-butanone[1].
Applicazioni
3-Chloro-2-butanone was used to study various carbonylic compounds as substrates for 4-hydroxyacetophenone monooxygenase from Pseudomonas fluorescens ACB[2].
Altre note
prices for bulk quantities on request
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reactions of 3-Thiocyano-2-butanone. I. The Preparation of 2-Substituted-4, 5-dimethylthiazoles.
Gregory JT and Mathes RA.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1719-1720 (1952)
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are