Documenti fondamentali
108529
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2P(O)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.19
Beilstein:
2804567
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)