Key Documents
108405
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate
≥99%
Sinonimo/i:
Dichloroacetic acid methyl ester, NSC 2882
About This Item
Formula condensata:
Cl2CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.97
Beilstein:
1747542
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
143 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes
  • Azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition
  • Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines
  • Three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines
  • Catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin
  • Addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)