Documenti fondamentali
107859
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
161-164 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O3S2/c1-3-5(14(7,11)12)13-6(8-3)9-4(2)10/h1-2H3,(H,8,9,10)
NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride was used in high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J Gal et al.
Current eye research, 1(6), 361-365 (1981-01-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide is presented. A 100-microliter sample is mixed with an aliquot of the internal standard solution and the mixture, buffered at pH 4.5, is extracted with ethyl acetate. The extract is evaporated to