106909
1-Aziridineethanol
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Hydroxyethyl)ethylenimine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
635 °F
contiene
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
167.9 °C (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN1CC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)