Documenti fondamentali
104566
Supelco
Thorin
indicator grade
Sinonimo/i:
1-(2-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthylazo)phenylarsonic acid disodium salt, 2-(3,6-Disulfo-2-hydroxy-1-naphthylazo)benzenearsonic acid disodium salt, APANS, Thoron(ol)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11AsN2Na2O10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.30
Beilstein:
2957648
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161500
ID PubChem:
Grado
indicator grade
tecniche
titration: suitable
λmax
483 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c3ccc(cc3cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,20H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
DCSRPHQBFSYJNN-BUFQOAPZSA-L
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)