104329
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
78 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup