Documenti
100854
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-methoxyacetophenone
98%
Sinonimo/i:
2′-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
130 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges