Documenti fondamentali
100161
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
≥97%
Scegli un formato
5 G
CHF 95.00
CHF 95.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 95.00
About This Item
Formula condensata:
Br2C6F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 95.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Densità
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)