Documenti
07370
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Beilstein:
2085846
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to faint brown
Punto di fusione
214-215 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2