Documenti fondamentali
02615
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium chloride
technical, ≥90% (AT)
Sinonimo/i:
(2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.84
Beilstein:
3924139
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (AT)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
120-123 °C (dec.)
120-123 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.ClH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
DJGHVEPNEJKZBF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of disubstituted tetrahydrofurans as selective serotonin re-uptake inhibitors for the treatment of depression
  • Ring-opening reactions with Wittig reagents
  • Enantioselective total synthesis of the phytotoxic lactone herbarumin III via Keck′s asymmetric allylation and Sharpless epoxidation
  • Synthesis of fluorobenzofurans via microwave-assisted tandem intramolecular Wittig and Claisen rearrangement reactions
  • Preparation of phosphonium derivatives of coumarin
Altre note
Starting material for preparing the Wittig-reagent[1][2][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
H.J. Bestmann et al.
Chemische Berichte, 96, 465-465 (1963)
O. Sieber et al.
Helvetica Chimica Acta, 40, 1242-1242 (1957)
H. Moison et al.
Tetrahedron, 43, 537-537 (1987)