Prodotti per il bioprocesso
Microbioreattore Mobius® Breez
Una piattaforma monouso automatizzata per la coltura di cellule in perfusione (volume operativo di 2 mL), ideata per processi cellulari delicati, adattabili e riproducibili.
Sistema di perfusione Cellicon™
Sistema da banco di semplice impiego, accresce l’efficienza del processo e offre funzioni di monitoraggio e di controllo in tempo reale a vantaggio di prestazioni uniformi e affidabili.
Bioreattori monouso Mobius®
Scalabili, semplici, intelligenti
La linea di bioreattori monouso Mobius® comprende diverse soluzioni scalabili complete di sistemi di agitazione che assicurano grande flessibilità grazie alla possibilità di combinare software, hardware e sistemi assemblati monouso per processi in fed-batch e in perfusione.
Filtri Viresolve® Barrier per colture cellulari
L’ultima linea di difesa dalla contaminazione virale nei processi di coltura cellulare. I filtri Viresolve® Barrier assicurano la tranquillità più totale e un processo privo di rischi.
Analizzatore Raman ProCellics™ con software Bio4C® PAT Raman
Una piattaforma per il monitoraggio delle colture cellulari in linea e in tempo reale nell’ambito della Tecnologia Analitica di Processo (PAT).
Film Ultimus® nei gruppi assemblati monouso Mobius®
Il film Ultimus® è una pellicola innovativa per il processo monouso; disponibile nelle sacche Mobius® 3D, assicura robustezza e resistenza alle perdite eccezionali. Lo strato a contatto con il fluido promuove una crescita cellulare sana ed è privo di componenti di origine animale.
Suite software Bio4C® per il bioprocesso
Software Bio4C® ProcessPad
Una piattaforma software per la visualizzazione e l’analisi dei dati e per il monitoraggio del processo; consente di acquisire, aggregare e analizzare i dati di svariate fonti.
Software Bio4C® Orchestrator
Monitora da remoto il tuo bioprocesso con questo software di orchestrazione. Singole operazioni unitarie vengono connesse a una piattaforma centralizzata così da consentire la visualizzazione e il monitoraggio del processo in tempo reale.
Sistemi di miscelazione monouso Mobius® Power MIX
Ideati per i tamponi e i terreni più difficili da sciogliere, i sistemi di miscelazione monouso leader di mercato Mobius® Power MIX uniscono una tecnologia di miscelazione di comprovata efficacia alla semplicità d’impiego.
Sistema di campionamento sterile NovaSeptum® GO
NovaSeptum® GO è uno dei numerosi nostri prodotti diventati standard di riferimento nel settore; questo sistema consente di operare campionamenti sterili a sistema chiuso accurati e uniformi ed essendo completamente configurabile, si adatta perfettamente a ogni processo.
Sistema Mobius® Chrom 20 per scopi di purificazione su scala clinica e di processo
Sistema cromatografico monouso e automatizzato che assicura piena capacità di purificazione di anticorpi monoclonali, vaccini, plasma e proteine terapeutiche su scala clinica e di processo, operando in maniera riproducibile ed affidabile.
Sistema cromatografico CoPrime™ per volumi della scala di processo
Questo sistema brevettato, unico nel suo genere, non garantisce solo campioni sterili e accurati, ma anche tempi di turnaround più brevi tra i campioni e, nello stesso tempo, minimizza le perdite di prodotto e i rischi di contaminazione.
Sistema da ultrafiltrazione per scala di processo Cogent®
Assicura la separazione e la purificazione di anticorpi monoclonali, vaccini, plasma e proteine terapeutiche e consente un rapido scale-up dai volumi della scala pilota fino alla produzione su larga scala.
Soluzione Mobius® FlexReady con componenti assemblabili Smart Flexware®
Velocità di attrezzaggio, massima flessibilità, predisegnata e pronta all’uso
La soluzione Mobius® FlexReady, attrezzata con componenti assemblabili Smart Flexware™, assicura la massima flessibilità e consente all’utilizzatore finale di avvalersi di un unico sistema scalabile per operazioni di cromatografia e di filtrazione a flusso tangenziale su varia scala.
Bioreattori monouso Mobius®
Scalabili, semplici, intelligenti
La linea di bioreattori monouso Mobius® comprende diverse soluzioni scalabili complete di sistemi di agitazione che assicurano grande flessibilità grazie alla possibilità di combinare software, hardware e sistemi assemblati monouso per processi in fed-batch e in perfusione.
Raccordi Lynx®
L’originale design dei raccordi Lynx® steam -to e sterili assicura connessioni affidabili e convalidate per il trasferimento dei fluidi sterili, contribuendo a minimizzare i rischi senza rinunciare alla massima flessibilità.
Sistema Mobius® Multi Column Capture
Questa soluzione monouso completamente automatizzata ideata per processi cromatografici a ciclo continuo nella fase di cattura, anche a circuito chiuso, è in grado di gestire i parametri di processo in tempo reale. Accoppiata a un software per la diluizione in linea dall'impiego intuitivo, permette il pieno controllo della fase di cattura nei bioprocessi in fed-batch o in perfusione; è adatta per volumi del bioreattore compresi tra 50 L e 2.000 L.
Resina cromatografica Eshmuno® CP‑FT
La prima resina a scambio cationico specificamente sviluppata per la rimozione di aggregati per mezzo della cromatografia frontale in modalità flow-through
È stato dimostrato che utilizzando la resina Eshmuno® CP-FT in modalità flow-through è possibile rimuovere gli aggregati da feed di mAb riducendo di dieci volte i volumi di resina e di tampone necessari rispetto alle tradizionali resine CEX che operano per binding/ eluizione.
Resina Eshmuno® CMX per cromatografia a modalità mista
Combinando caratteristiche di resina a scambio cationico debole e ad interazione idrofobica, questa resina consente separazioni cromatografiche a modalità mista altamente selettive e quindi particolarmente indicate per anticorpi monoclonali, ADC e proteine di fusione difficili da purificare.
Membrane adsorbenti Natrix® Q
Una membrana adsorbente a scambio anionico forte caratterizzata da capacità e produttività eccellenti per operazioni in modalità flow-through.
- La migliore per scopi di clearance virale e per la rimozione di HCP e DNA
- Opera in un ampio intervallo di pH e di concentrazione salina
- Capacità elevata (>10 kg/L)
- Riduzione fino dell’80% del consumo di tampone e
dell’ingombro dell’impianto
Sistema Mobius® Chrom 20 per scopi di purificazione su scala clinica e di processo
Sistema cromatografico monouso e automatizzato che assicura piena capacità di purificazione di anticorpi monoclonali, vaccini, plasma e proteine terapeutiche su scala clinica e di processo, operando in maniera riproducibile ed affidabile.
Sistema cromatografico CoPrime™ per volumi della scala di processo
Questo sistema brevettato, unico nel suo genere, non garantisce solo campioni sterili e accurati, ma anche tempi di turnaround più brevi tra i campioni e, nello stesso tempo, minimizza le perdite di prodotto e i rischi di contaminazione.
Filtri di profondità Clarisolve® mPAA e polimeri di flocculazione pDADMAC
Soluzioni di pretrattamento molto efficaci, grazie alle quali è possibile ridurre la superficie dei filtri di profondità e i relativi volumi di flussaggio di 2-3 volte.
Da abbinare ai filtri di profondità Clarisolve® per raggiungere i massimi livelli di efficacia ed efficienza nella chiarificazione.
Soluzione Mobius® FlexReady con componenti assemblabili Smart Flexware®
Velocità di attrezzaggio, massima flessibilità, predisegnata e pronta all’uso
La soluzione Mobius® FlexReady, attrezzata con componenti assemblabili Smart Flexware™, assicura la massima flessibilità e consente all’utilizzatore finale di avvalersi di un unico sistema scalabile per operazioni di cromatografia e di filtrazione a flusso tangenziale su varia scala.
Soluzione Viresolve® Pro
La sicurezza di un farmaco non può fare a meno di prestazioni robuste nelle procedure di clearance virale. Grazie a livelli di garanzia, produttività e sicurezza della ritenzione elevati, della nostra collaudata soluzione Viresolve® Pro ci si può fidare.
Filtri di profondità Millistak+® HC Pro
Il primo filtro di profondità del suo genere completamente sintetico disponibile con diversi gradi della matrice filtrante; assicura procedure di filtrazione pulite e costanti, capacità filtrante fino a 2 volte superiore, minori livelli di carbonio organico totale (TOC) estraibile e volumi di flussaggio pre-uso raccomandati dimezzati.
Filtri Millipak®
L’originale struttura a dischi sovrapposti riduce al minimo il volume morto e ottimizza il recupero. La membrana Durapore® a ridotto adsorbimento aspecifico rende questi filtri la scelta di elezione per le fasi critiche della filtrazione sterilizzante.
Capsule Pellicon® con membrana Ultracel® per scopi di ultrafiltrazione e diafiltrazione
Grazie a un design innovativo, chiuso e monouso, all’auto-contenimento e all’assenza del supporto di compressione, riducono il rischio di contaminazioni crociate e di esposizioni del fluido di processo agli operatori e all’ambiente.
Cassette Pellicon® da ultrafiltrazione
Leader di mercato, le cassette Pellicon® forniscono costantemente rese elevate e prestazioni eccellenti con i moderni agenti terapeutici caratterizzati da titoli elevati e da grande viscosità e tollerano un ampio intervallo di pressioni e temperature di esercizio, ma anche regimi di lavaggio caustici.
Filtri Viresolve® Barrier per colture cellulari
L’ultima linea di difesa dalla contaminazione virale nei processi di coltura cellulare. I filtri Viresolve® Barrier assicurano la tranquillità più totale e un processo privo di rischi.
Filtri Millipore Express®
Garantisci la sterilità necessaria ai bioprocessi di oggi e di domani con prestazioni, flessibilità e velocità all’altezza.
Filtri Durapore® in PVDF
Da oltre 50 anni questi filtri leader di mercato forniscono garanzia di sterilità, sicurezza, qualità e prestazioni ai massimi livelli; disponibili in vari formati e con diversi diametri dei pori sono in grado di soddisfare qualunque esigenza.
Guarda il filmato
Visita una mente Millipore® e scoprirai prodotti concepiti in maniera razionale e semplici da utilizzare che minimizzano i rischi e costituiscono gli standard di riferimento del settore per quanto riguarda le prestazioni.