Merck
Microrganismi di riferimento certificati
Per prove di prestazione affidabili
Dischi Vitroids™ e LENTICULE®
Il controllo della qualità è un componente essenziale del sistema di assicurazione della qualità di un laboratorio e, perché esso sia efficace, non si può prescindere dall'impiego di materiali di riferimento certificati (CRM). I dischi Vitroids™ e LENTICULE® Millipore sono stati specificamente sviluppati per offrire ai laboratori standard di riferimento microbiologici idonei e pronti all’uso per il controllo della qualità di qualsiasi terreno.
Le concentrazioni, espresse in unità formanti colonia (ufc), sono state ideate in modo da evitare le fasi di diluizione, o da richiedere eventualmente solo diluizioni minime; i microrganismi sono forniti su licenza rispettivamente di National Collection of Type Cultures (NCTC®)/ National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF®) e Spanish Type Culture Collection (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®).
I dischi LENTICULE® e Vitroids™ sono prodotti nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Le ufc di ciascun disco sono note e certificate insieme a deviazione standard e incertezza estesa. I dischi contengono colture pure di batteri, lieviti o muffe in una matrice solida idrosolubile. I materiali di riferimento microbiologici certificati trovano applicazione nel quotidiano controllo della qualità di alimenti, bevande, acque, nei test ambientali, nello sviluppo e convalida di metodi e come colture negli studi di ricerca.
Questa pagina in breve
Con i dischi Vitroids™ e LENTICULE® assicuriamo risultati affidabili e accurati
I prodotti Vitroids™ e LENTICULE® sono dischetti idrosolubili prontamente utilizzabili, che semplificano in maniera straordinaria la preparazione dell’inoculo. Il video seguente illustra passo-passo le procedure per l'utilizzo di questi dischi CRM direttamente su terreno solido, oppure dopo diluizione in terreno liquido prima dell'inoculo.
  • Caratteristiche principali: UFC certificate, densità d'inoculo affidabilmente definite tra 15-150.000 per disco.
  • Stabilità: stabili per quasi 16 mesi, possono essere conservati a -20 °C. Il numero di UFC non cambia, i microrganismi non necessitano di tempi di recupero e non hanno una fase di latenza.
  • Risparmio di tempo: si risparmia 1 ora per ogni ceppo in esame. I dischi consentono di risparmiare tempo perché evitano di dover preparare le colture stock. I microrganismi non richiedono tempi di recupero o fasi di prearricchimento.
  • Accuratezza: il Certificato di Qualità (CdQ) riporta intervallo di concentrazione e deviazione standard.
  • Tracciabilità: i dischi vengono preparati a partire da colture tracciabili fornite liofilizzate da CECT®, NCTC® o NCPF®. Per la caratterizzazione, i dischi vengono confrontati in maniera tracciabile con un materiale di riferimento certificato (CRM). Di ogni piastra si archivia un'immagine, oltre a tutta la documentazione e i dati.
Standard microbiologici 
Standard batterici
Forniamo un’ampia gamma di CRM di colture batteriche pure sotto forma di dischi LENTICULE® e Vitroids™ stabili per almeno un anno. I dischi contengono i batteri in uno stadio vitale (nessuna fase di latenza o tempo di recupero) e sono corredati di certificato d’analisi esauriente che specifica il numero medio di ufc e l’incertezza estesa relativa al valore medio.
Standard di lieviti
Forniamo CRM di lieviti in dischi Vitroids™ con valori di ufc compresi negli intervalli 15-80, 80-130 e 1.000-10.000, per soddisfare ogni necessità dei laboratori.
Standard di muffe
I nostri CRM di muffe sotto forma di dischi Vitroids™ garantiscono la sicurezza e l’efficacia dei prodotti che sono esposti regolarmente a muffe e funghi.
Controlli negativi
Per garantire l’efficacia dei vostri esperimenti microbiologici, mettiamo a vostra disposizione CRM di controllo negativi sotto forma di dischi LENTICULE®.
Guardate il webinar sui materiali di riferimento microbiologici certificati (CRM) per scoprire i requisiti tecnici e le applicazioni dei CRM e per approfondire la conoscenza degli innovativi dischi Vitroids™ e LENTICULE® accreditati ai sensi delle norme EN ISO 17034:2016 e ISO/IEC 17025:2017.
Per chiedere altre informazioni sui microrganismi di riferimento certificati Vitroids™ e LENTICULE®
I campi contrassegnati da un * sono necessari.
Prodotti correlati
Lieviti e muffe
Loading
Bacillales
Loading
Altri bacilli
Loading
Escherichia
Loading
Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter
Loading
Salmonella
Loading
Altri gammaproteobatteri
Loading
Loading
Servizi e assistenza normativa per il food & beverage
Il nostro team di esperti professionisti può fornirvi soluzioni su misura per ogni esigenza e aiutarvi a ottimizzare le procedure seguite nei test di controllo della qualità microbiologico, consentendovi di raggiungere un maggior livello di affidabilità e di incrementare quindi la sicurezza.