Merck
Fiducia nell'affidabilità
con i sistemi e i servizi Milli-Q® Lab Water
Acqua di laboratorio di qualità costante con i sistemi di purificazione Milli-Q®
Perché i laboratori hanno bisogno di acqua di qualità costante? Perché da essa dipendono l’accuratezza dei risultati e la produttività del laboratorio. Per questo motivo, i sistemi per la purificazione dell’acqua e i consumabili Milli-Q® sono ideati con intelligenza, prodotti con particolare attenzione per la qualità e accompagnati per tutto il loro ciclo di vita da servizi di assistenza, perché tu possa sempre confidare in risultati di laboratorio affidabili e nella continuità del flusso operativo.
Tecnologie di purificazione in grado di produrre acqua per il laboratorio di qualità superiore e di proteggerla nel tempo
Grazie alle nostre innovazioni brevettate, avrai la certezza di erogare sempre acqua di qualità costante; esse, inoltre, mirano a ridurre l’impronta ecologica della purificazione dell’acqua in laboratorio.
Le innovazioni per l’acqua di laboratorio Milli-Q® garantiscono la qualità e l'affidabilità delle tue analisi
  • Il modulo da elettrodeionizzazione Elix® produce acqua pura (Tipo 2) di qualità costante evitando le pericolose procedure di rigenerazione chimica. Ciò riduce i tempi necessari per la manutenzione e garantisce costi d'esercizio contenuti e prevedibili.
  • Nei nostri sistemi ad alte portate, la tecnologia E.R.A.® (evolutive reject adjustment) ottimizza il recupero di acqua dalla membrana da osmosi inversa (RO), riducendone il consumo fino del 50% rispetto ai precedenti sistemi RO.
  • L’intelligente design del serbatoio protegge l’acqua purificata da più tipologie di contaminanti (batteri, particelle e CO2), preservandone la purezza come non mai. Esso si avvale di un coperchio ermetico con un filtro di sfiato riprogettato per una integrazione dalla tenuta perfetta, di sensori di livello e troppopieno e di un Modulo di Sanitizzazione Automatica (ASM) con lampada UV a LED senza mercurio.
  • Le lampade UV ech2o® prive di mercurio assicurano un controllo batterico e una fotossidazione dei contaminanti organici molto efficienti e, nello stesso tempo, evitano tutte le difficoltà legate alla gestione del mercurio e alle norme per il suo smaltimento.
  • Quando il laboratorio deve restare chiuso per periodi prolungati, la modalità "Laboratorio Chiuso” "iberna" il sistema, preservando la qualità dell'acqua con consumi minimi di acqua ed elettricità.
Grafico che confronta la resistività costante del modulo EDI Elix con le improvvise cadute di resistività della tecnologia DI standard.
Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® produce acqua pura di qualità costante. Il grafico dimostra la superiorità della tecnologia EDI Elix® rispetto ai sistemi che utilizzano cartucce di resine a scambio ionico. Quando le resine sono esaurite, la resistività cade drasticamente.
Specifiche sempre soddisfatte: garantisci la purezza dell’acqua di laboratorio con i consumabili Milli-Q® originali
Tutti i consumabili Milli-Q® sono stati convalidati per produrre costantemente acqua della qualità attesa e sono accompagnati dal Certificato di Qualità.
Guarda questi filmati per scoprire in che modo le nostre potenti cartucce di purificazione brevettate lavorano in perfetta sintonia nei consumabili per produrre acqua di qualità costante, proteggerla e assicurare, nello stesso tempo, lunga durata al sistema di purificazione:
A ulteriore garanzia che la qualità dell’acqua continui a soddisfare le specifiche, offriamo servizi e caratteristiche progettuali in grado di aiutarti a sostituire i consumabili puntualmente.
  • Etichette e-Sure: la tecnologia RFID su ciascun consumabile consente al tuo sistema di monitorare lo stato e la durata di tutti i materiali di consumo installati. Quando le cartucce dovranno essere sostituite riceverai un’allerta e potrai stare tranquillo circa la tracciabilità dei dati. Lo stato dei consumabili può essere visualizzato anche online, grazie ai servizi digitali MyMilli-Q™.
  • Abbonamenti per la fornitura dei consumabili: con un solo ordine annuale, riceverai automaticamente tutto l’anno le consegne dei consumabili di cui avrai bisogno. Oltre a risparmiare tempo e denaro, sarai sempre certo di avere a disposizione i consumabili giusti al momento giusto.
  • Sostituzioni dei consumabili semplici e guidate: wizard visualizzate sullo schermo e tutorial “How to” disponibili su YouTube forniscono istruzioni passo dopo passo per la manutenzione, aiutandoti a effettuare correttamente tutte le procedure necessarie.
Monitoraggio, tracciabilità e prestazioni garantiti 24/7
Sapere che il sistema di purificazione dell’acqua è continuamente in grado di soddisfare le specifiche qualitative necessarie per l'acqua di laboratorio è essenziale. Grazie ai sistemi e ai servizi Milli-Q®, puoi contare 24/7 sulla qualità dell’acqua, al momento dell’erogazione, nel corso dell’intera giornata e persino quando sei in vacanza.
Schermo dell’unità Q-POD per l’erogazione dell’acqua ultrapura con chiavetta USB inserita per scaricare i dati sulla qualità dell’acqua.
Monitoraggio della qualità dell’acqua al momento dell’erogazione
È semplice, quando eroghi l’acqua, tenere d’occhio i parametri di qualità. Un’occhiata è sufficiente a monitorare resistività e carbonio organico totale (TOC) dell’acqua prodotta direttamente sul touchscreen dell’unità di erogazione. Questi valori vengono monitorati in continuo dai nostri sistemi, in modo che tu possa concentrarti sul tuo lavoro.
  • Monitoraggio della resistività: i nostri sistemi per l’acqua ultrapura (Tipo 1) più recenti contengono celle di precisione per la determinazione della resistività in linea che misurano in continuo e con accuratezza la resistività dell’acqua prodotta. Costruito nel rispetto delle raccomandazioni dell’ASTM, il dispositivo di misura della resistività è in grado di superare il saggio d’idoneità USP per questa tipologia di strumenti di misura. I nostri sistemi per la purificazione dell’acqua sono corredati dei certificati di taratura dei dispositivi per la determinazione della resistività.
  • Monitoraggio dei livelli di TOC: i sistemi della linea Milli-Q® IQ 7, con il loro modulo A10® per il monitoraggio del TOC online, il migliore della categoria, forniscono determinazioni rapide e molto accurate. Questo monitor non contiene mercurio e, per l'intervallo di misura (0,5 – 999,9 ppm) e la sua precisione, soddisfa i saggi di idoneità previsti da USP e Farmacopea Europea.
Monitoraggio del sistema e della qualità dell’acqua online
La funzionalità di monitoraggio e assistenza remota MyMilli-Q™ Remote Care fornisce 24/7 la garanzia che il sistema di purificazione dell’acqua sta funzionando correttamente e che l’acqua prodotta soddisfa le specifiche.
Adesivo dei servizi digitali MyMilli-Q™
  • Monitoraggio remoto: accesso in tempo reale e in sicurezza alle informazioni sul sistema, ai parametri di qualità dell'acqua e a molto altro direttamente dal tuo computer o da un qualunque dispositivo mobile.
  • Notifiche automatizzate: notifiche automatizzate via e-mail o SMS in caso di allerta o di allarme.
  • Controllo del sistema da remoto: controllo tempestivo del sistema per l'acqua anche a distanza, autonomamente o con l'aiuto dell’assistenza remota Milli-Q® Services.
I migliori prodotti e servizi per l’acqua di laboratorio, certificati ISO, sul mercato
Con più di 50 anni d’esperienza nello sviluppo di tecnologie d’avanguardia per la purificazione dell’acqua e nella progettazione di sistemi di purificazione completi, siamo il partner preferito per i sistemi di purificazione e i relativi servizi dai ricercatori che devono garantire la qualità e l'affidabilità dei propri risultati. Ci adoperiamo per fornire sistemi per la purificazione dell’acqua della massima qualità, accompagnati dal massimo livello di competenza dell’assistenza tecnica.
Logo ISO 9001:2015
Sistemi e consumabili per la purificazione dell’acqua di laboratorio Milli-Q® dalla qualità garantita
  • Processi R&D certificati ISO 9001:2015: processi rigorosi garantiscano una documentazione completa in ogni fase dello sviluppo di un prodotto e le prestazioni dei sistemi sono convalidate in base a protocolli definiti.
  • Impianto produttivo certificato ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015: sistemi per la purificazione dell’acqua e consumabili Milli-Q® sono prodotti esclusivamente nel nostro sito produttivo di Molsheim, Francia, utilizzando tecnologie brevettate specifiche e mezzi di purificazione esclusivi. Le nostre certificazioni ISO garantiscono alti livelli qualitativi e la tracciabilità nel corso della produzione. Alcune parti del sito produttivo utilizzate per la fabbricazione di taluni prodotti o componenti soddisfano anche le GMP e sono certificate ISO 13485.
  • Per agevolare la soddisfazione dei requisiti dei diversi settori industriali, rendiamo disponibili certificati di conformità, di taratura e di qualità per i sistemi, gli strumenti di misura e i consumabili.
Milli-Q® Services, un’assistenza di qualità. In situ e online
La nostra offerta Milli-Q® Services garantisce che tu possa riporre piena fiducia nella qualità dell’acqua e nel sistema di purificazione, anno dopo anno.
Un uomo asiatico esce da un laboratorio attraverso lo schermo di un iPad
  • Riparazione e manutenzione dei nostri sistemi per la purificazione dell'acqua vengono effettuate in conformità alle nostre Procedure Operative Standard (sottoponibili a audit in tutto il mondo) esclusivamente da parte dei nostri tecnici Milli-Q® certificati.
  • I nostri Servizi d'assistenza sono certificati ISO 9001:2015*; ciò significa che un sistema di gestione della qualità sottoposto a audit esterno garantisce i massimi standard qualitativi e un miglioramento continuo.
  • I programmi d’assistenza Milli-Q® garantiscono che il tuo sistema operi al meglio e che produca acqua purificata di qualità costante, a favore dell’affidabilità delle tue analisi. Tutti i piani prevedono un controllo completo annuale eseguito da un tecnico certificato e la fornitura di ricambi originali fabbricati nel nostro stabilimento produttivo certificato ISO.
  • I programmi Milli-Q® Service Pharma™ facilitano le procedure di convalida negli ambienti regolamentati e comprendono tutti gli elementi richiesti per la riqualifica del sistema, garantendo la piena conformità in caso di audit.
  • Sono disponibili servizi di taratura, verifica e test di idoneità per tutti i sensori e gli strumenti di misura e monitoraggio dei nostri sistemi Milli-Q®, per garantire la piena conformità dell’attrezzatura e l’accreditamento del laboratorio.
  • Il nostro servizio di gestione digitale dei contratti MyMilli-Q™ snellisce le pratiche burocratiche relative ai sistemi di purificazione dell’acqua, lasciando più tempo libero per concentrarsi sui compiti fondamentali.**
  • MyMilli-Q™ Remote Care consente di tracciare online i parametri del sistema e della qualità dell’acqua, di accedere all’assistenza più rapidamente e di monitore e controllare il sistema ovunque ci si trovi. Si tratta di uno strumento di assistenza e monitoraggio web-based che consente di visualizzare da remoto in tempo reale le prestazioni del sistema e la qualità dell’acqua.*** Nel caso, poi, si rendesse necessario un intervento di manutenzione, il nostro team potrebbe accedere al tuo sistema connesso per aiutarti a risolvere il problema più rapidamente.
*Per la lista dei paesi che hanno ottenuto la certificazione, visita SigmaAldrich.com/ISO-certificates
** Disponibile per tutti i sistemi in garanzia e per quelli per cui è stato sottoscritto un programma Milli-Q® Service.
*** MyMilli-Q™ Remote Care è disponibile per i sistemi ad alta portata delle seguenti serie 7000: Milli-Q® HX, HX SD, HR e CLX oltre che per i sistemi da banco Milli-Q® IQ e Milli-Q® IX.
Contattaci per ottimizzare la tua soluzione per l’acqua