Merck
Fasi downstream della produzione di mAb
Un processo downstream efficiente: disegno stilizzato in viola su sfondo bianco di una soluzione per la purificazione nelle fasi downstream.
L’ottimizzazione delle fasi downstream del processo di anticorpi monoclonali (mAb) è fondamentale ai fini della qualità, della resa e della sterilità del prodotto. Per ottenere il meglio in ogni fase della produzione, è necessario poter disporre di una vasta gamma di prodotti, servizi e soluzioni in grado di soddisfare le particolari esigenze di ogni processo. 
Accelerazione della chiarifica di feed pretrattati
L’impiego di processi upstream sempre più efficienti permette ai produttori biofarmaceutici di ottenere densità cellulari e titoli anticorpali più elevati. La migliore efficienza delle fasi upstream ha proposto nuove sfide per quanto riguarda la purificazione, a causa delle elevate concentrazioni di prodotti e contaminanti. Le tecnologie di raccolta e chiarificazione si stanno evolvendo verso l'integrazione del pretrattamento del feed con l'inclusione della flocculazione e di vari metodi di filtrazione, come la filtrazione a flusso ortogonale o tangenziale e la filtrazione di profondità, per migliorare l’efficienza della separazione. L’obiettivo è aumentare le capacità del processo e la qualità del filtrato, riducendo il più possibile i costi del bioprocesso.
Ad esempio, il pretrattamento del feed con un reagente di flocculazione, seguito dalla filtrazione di profondità, è una soluzione di chiarificazione efficace per la raccolta di colture ad alta densità cellulare facilmente integrabile nelle attuali piattaforme. Il reagente di flocculazione, agendo da legante, aggrega le cellule e i detriti cellulari a formare particelle più grandi all’interno di una soluzione. Sono ora disponibili filtri per la chiarificazione primaria appositamente ideati per la raccolta di colture ad alta densità cellulare; essi eliminano le particelle più grandi sfruttando la profondità per svolgere una funzione di setaccio e, al contempo, mantengono una buona capacità di adsorbimento.
Risorse sui prodotti
Pagina 1 di 2
Intensificazione della purificazione degli mAb con TFF senza ricircolo e cromatografia a scambio anionico
Sebbene i processi downstream per la purificazione di mAb si avvalgano spesso di resine a scambio anionico (AEX) in modalità flow-through nell'ultima fase di adsorbimento delle impurezze, questo passaggio dei protocolli di purificazione convenzionali può costituire il collo di bottiglia del processo, poiché richiede l’uso di colonne di grande volume e lunghi tempi di lavorazione. Un crescente numero di produttori ha quindi optato per una nuova soluzione: la concentrazione degli mAb prima della colonna AEX grazie al collegamento in linea della filtrazione a flusso tangenziale senza ricircolo (single-pass TFF, SPTFF) con la cromatografia AEX. Questo approccio accresce la capacità della resina AEX per le proteine delle cellule ospiti (HCP) e riduce al minimo il rallentamento in corrispondenza della fase di purificazione AEX.
Potenziamento dell’efficienza di purificazione con la cromatografia su membrana
Le tecnologie di purificazione tradizionali richiedono generalmente qualche compromesso in termini di progettazione del processo. Ad esempio, le colonne cromatografiche a base di resine sono spesso sovradimensionate a causa delle limitazioni di resa e sono poco compatibili con una produzione flessibile. Le membrane adsorbenti tradizionali offrono una maggiore produttività, ma la loro ridotta capacità di legame può determinare un processo non sufficientemente robusto.
Per superare queste limitazioni, è stata sviluppata una nuova generazione di membrane per cromatografia AEX a elevata resa e capacità, che associano un’alta capacità di legame a elevate portate, in un formato monouso e pronto all’uso. Questa nuova opzione di purificazione permette di ideare processi più produttivi, flessibili e robusti.
Gestione di feed a elevata viscosità a concentrazioni crescenti
La conversione dei trattamenti per infusione in iniezioni sottocutanee può migliorare il comfort e la soddisfazione del paziente. Lo sviluppo di queste soluzioni comporta però diverse sfide, tra cui:
  • la somministrazione del farmaco a una concentrazione molto più elevata
  • la messa a punto di un efficiente processo di ultrafiltrazione, utilizzando tamponi di alta qualità per la formulazione
  • il superamento delle limitazioni dovute alla viscosità con opportuni sistemi da TFF
Le cassette da TFF ideate per le operazioni ad alta viscosità permettono di concentrare i farmaci senza modificare i sistemi esistenti e senza sostituire le pompe. 
Si può ricorrere a combinazioni di eccipienti in grado di ridurre la viscosità delle soluzioni di proteine a elevata concentrazione per migliorare l'economia di processo durante la TFF. Questo approccio può in ultima analisi consentire di raggiungere una maggior concentrazione finale della proteina in formulazioni ancora somministrabili con siringhe standard.
Ottimizzazione del riutilizzo e della conservazione delle cassette da TFF
La qualifica del riutilizzo, della durata e della conservazione delle cassette da TFF è un aspetto importante dell’ottimizzazione e della qualifica di qualsiasi processo produttivo. Conoscere i requisiti e i rischi relativi alla conservazione e al riutilizzo delle cassette da TFF è essenziale per sviluppare un piano di validazione esaustivo e per mitigare i potenziali rischi di richiamo del prodotto o di chiusura dell’impianto.
Ottimizzazione del lavaggio per una maggiore durata delle resine cromatografiche
Le resine cromatografiche incidono sensibilmente sui costi di produzione degli anticorpi monoclonali. Per migliorare l’economia del processo e prolungare al massimo la durata delle resine, prima di riutilizzarle è necessario sottoporle a un efficace lavaggio, al fine di eliminare le specie responsabili del fouling.
L’ottimizzazione delle procedure di lavaggio su più cicli mediante tradizionali esperimenti su scala di laboratorio richiede molto tempo e una notevole quantità di materiale da purificare. Per ottimizzare le operazioni di pulizia, è però possibile ricorrere a strumenti di screening ad alta resa miniaturizzati. Gli studi su scala miniaturizzata accelerano il tempo necessario per ottenere i risultati, minimizzando nello stesso tempo i volumi di feed e tamponi richiesti.
Flusso di lavoro
Produzione di anticorpi monoclonali: tre individui in camice bianco in un laboratorio.
Produzione di anticorpi monoclonali
Una migliore conoscenza del processo ha consentito nuovi progressi nella produzione di mAb, garantendo maggiore efficienza nelle fasi upstream e downstream
Un disegno artistico a linee viola, caratterizzato da un motivo circolare con elementi simmetrici che richiamano lo sviluppo di una linea cellulare.
Il processo upstream inizia con lo sviluppo della linea cellulare e comprende tutti i passaggi che precedono la raccolta delle cellule. L’obiettivo in questa fase è incrementare la densità cellulare e il titolo del prodotto per ottimizzare la produzione di mAb 
Un disegno in viola di un nastro trasportatore che trasporta tre flaconi; due frecce indicano la direzione del movimento da sinistra a destra.
Il riempimento finale dei prodotti farmaceutici deve rispettare rigorosi requisiti di sterilità, integrità, pulizia, sicurezza operativa ed efficienza
Profilo in viola di un filtro per filtrazione tangenziale.
Basandosi sul principio “prevenire, rilevare, rimuovere”, nelle fasi downstream la sicurezza virale affianca all’analisi del rischio un’attenta selezione delle materie prime, approfondite analisi delle materie prime e degli intermedi di processo e l’implementazione di fasi per la riduzione della contaminazione virale.
Un disegno stilizzato in viola rappresenta un bioreattore e un sistema di campionamento per analisi microbiologiche.
Tutti i processi produttivi di mAb sono associati al rischio di contaminazione microbica, motivo per cui, per assicurare il controllo del processo, sono necessarie strategie di controllo per la mitigazione del rischio e il monitoraggio della carica microbica
Disegno stilizzato in viola di un filtro per filtrazione a flusso tangenziale.
Gli aggregati proteici possono rappresentare un problema nel corso delle fasi upstream e downstream della produzione di mAb ed il loro controllo è fondamentale per incrementare il più possibile l’efficienza e la robustezza del processo
Something went wrong, please try again.