Merck
AccueilProduitsChimie analytiquePhotométrie et tests chimiques rapidesAnalyse photométrique avec les instruments et tests en kit Spectroquant®
Analyse photométrique avec les instruments et tests en kit Spectroquant®
Photomètres et accessoires Spectroquant® conçus pour l'analyse quantitative de paramètres environnementaux
Nous proposons une gamme complète de solutions tout-en-un, comprenant des tests en kit de grande qualité, des instruments fiables, des applications personnalisées et une assurance qualité analytique (AQA) garantie du début à la fin, pour une analyse sûre.
Afin d'effectuer une analyse photométrique, vous avez besoin d'un test en kit pour réaliser une réaction chimique dans une cuvette et d'un photomètre pour lire le résultat. Nous fournissons également une AQA guidée et des matériaux de référence prêts à l'emploi pour vous garantir un système d'analyse aux performances impeccables. En plus d'autres accessoires, nous vous proposons également le logiciel Prove Connect pour transférer en toute simplicité vos données depuis votre instrument Prove jusqu'à votre LIMS.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 414
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 414
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Ressources apparentées
  • Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
    Nous avons créé un catalogue facile à parcourir pour vous aider à trouver rapidement tout ce dont vous avez besoin pour effectuer vos mesures.
  • Article: Phosphate Determination in Water
    Analyser de faibles concentrations de PO4-P dans les eaux naturelles non contaminées est souvent difficile. Le test photométrique Spectroquant® constitue une méthode de quantification facile à utiliser et sensible, donnant des résultats comparables à ceux de la norme DIN EN ISO 6878.
  • Article: Measuring Chemical Oxygen Demand in Water Treatment Facilities
    Nous sommes un leader mondial de l'industrie des sciences de la vie et produisons des tests en kit pour mesurer de nombreux analytes. Water Online s'est entretenu avec nous au sujet des avancées réalisées dans le domaine de la mesure de la demande chimique en oxygène.
  • Article: Total Nitrogen Measurement Solution
    Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
  • Article: Ultrasensitive Silicate Determination in Water
    Disposer d'installations et d'équipements industriels efficaces est l'une des conditions préalables fondamentales pour garantir des opérations économiques durables. L'accumulation indésirable de dépôts de tartre dans les tuyaux, les chaudières et les turbines, principalement due aux silicates, constitue un problème qu'il est possible d'éviter. Un test rapide et sensible peut permettre de lutter contre cette menace.
  • Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
    This Application Note demonstrates how the Spectroquant® Sulfite Test can be used to quantitatively determine sulfur dioxide in beer swiftly, efficiently, and reliably.
  • Article: Determination of Ammonium in Soils
    Dans un flacon en verre, mélanger 50 g d'échantillon naturellement humide et dépourvu de pierres et de gravillons, avec 100 ml de la solution de chlorure de calcium à 0,025 mol/l.
  • Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
    Spectroquant® Prove plus combines simplicity, confidence, and durability for water analysis, enhanced by intuitive design and comprehensive test kits.
  • Brochure: Photometry Reference Materials
    Achieve precision with our ready-to-use diluted reference materials, featuring exact concentrations and traceability to NIST for reliable global results.
  • Brochure: Spectroquant® Move DC
    Spectroquant® Move DC for accurate chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH analysis .
  • Brochure: Spectroquant® Move 100
    The Spectroquant® Move 100 colorimeter offers rapid, reliable on-site water analysis with over 100 methods, IP 68 durability, and enhanced quality assurance.
  • Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
    Color perception is vital in daily life, signaling warnings and maturity in nature and products. It aids in quality assessment across various applications.
  • Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
    Improper wastewater management leads to pollution, with 80% untreated. Spectroquant® solutions enable reliable monitoring to ensure compliance and sustainable resource use.
Page 1 sur 3
Instruments Spectroquant®
Instruments, logiciel et accessoires Spectroquant®
Que vous analysiez de l'eau, des denrées alimentaires ou des échantillons environnementaux, les trois points les plus importants pour un spectrophotomètre sont la simplicité, la sécurité et la durabilité. Notre large sélection de produits Spectroquant® répond parfaitement à ces trois critères et est facilement disponible pour répondre à tous vos besoins d'analyses.
NOUVEAUX systèmes Spectroquant®
  • Notre NOUVELLE gamme Spectroquant® Prove plus de spectrophotomètres est spécialement conçue pour l'analyse chimique de l'eau potable, des eaux usées et des eaux de procédé. La gamme Prove comprend les appareils Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus et Prove 600 plus destinés respectivement aux analyses de routine, aux analyses sensibles et aux analyses complexes. Ces appareils intelligents et de grande qualité sont conçus pour fournir des résultats fiables et d'une sensibilité exceptionnelle, et répondre spécifiquement aux besoins de votre application. Découvrez les capacités de nos appareils intelligents de grande qualité et réalisez des analyses exactes comme jamais auparavant. Just Prove it !
    • Le Spectroquant® Prove propose un vaste choix de méthodes pré-programmées pour des applications spéciales comme la détermination de la couleur, les dosages selon I'ICUMSA, ou les méthodes de tests brassicoles selon la MEBAK, l'EBC ou l'ASBC dédiées aux analyses tout au long du processus d'élaboration de la bière.
    • Le logiciel Spectroquant® Prove Connect to LIMS permet de transférer facilement et automatiquement les données expérimentales de votre spectrophotomètre Spectroquant® Prove plus vers votre système de laboratoire électronique (LIMS).
  • Les colorimètres Spectroquant® Move sont compacts, portatifs, robustes et sont conçus pour garantir des tests fiables où que vous soyez. Les instruments Move sont étanches à la poussière et à l'eau selon la classification IP 68. Lorsqu'ils sont associés à l'accessoire de Transfert de données Spectroquant®, vous pouvez transmettre rapidement les données ou les imprimer en toute simplicité.
    • Le Spectroquant® Move 100 est un colorimètre portatif qui propose une solution innovante pour réaliser des tests rapides sur site, évitant ainsi la détérioration ou la contamination de votre échantillon. Le Move 100 dispose de plus de 100 méthodes pré-programmées et 35 méthodes définies par l'utilisateur pour l'analyse de l'eau potable et des eaux usées. Notre étalon de vérification Spectroquant® est conçu pour étalonner le colorimètre Spectroquant® Move 100 de façon à ce qu'il produise des résultats homogènes.
    • Le colorimètre portatif Spectroquant® Move DC fournit des résultats rapides pour les 5 principaux paramètres du contrôle de la désinfection : le chlore, l'ozone, le dioxyde de chlore, l'acide cyanurique et le pH.
  • Services pour les photomètres Spectroquant® : Nos contrats de maintenance clé en main incluent tout un panel de services d'entretien et de réparation essentiels qui peuvent être personnalisés selon vos attentes. Téléchargez gratuitement les mises à jour de nos méthodes préprogrammées pour gagner du temps, débloquer de nouvelles fonctionnalités et améliorer ainsi l'ergonomie de votre laboratoire. Retrouvez les dernières mises à jour gratuites du logiciel.
  • Les thermoréacteurs Spectroquant® sont conçus pour satisfaire littéralement tous les critères nécessaires pour garantir une préparation fiable des échantillons. Ces systèmes sont optimisés pour une utilisation avec les réactifs de digestion Spectroquant® et assurent un prétraitement thermique rapide selon les besoins, par exemple avec la méthode de digestion pour la DCO ou vos Crack Sets.
  • Turbidimètres : La turbidité est une caractéristique importante qui permet de mesurer les solides totaux en suspension dans les eaux usées. Nos turbidimètres sont portatifs et sont idéaux pour les analyses sur le lieu d'intervention. Vérifiez les méthodes que vous devez suivre et choisissez le modèle qui correspond. Les deux instruments peuvent être étalonnés avec le kit d'étalons de calibration pour Turbiquant™ adapté.
    • Turbidimètre Turbiquant™ 1100 IR : Le turbidimètre portatif Turbiquant® 1100 IR fonctionnant sur batterie est particulièrement adapté aux mesures sur le lieu d'intervention. La mallette de transport solide et le boîtier étanche garantissent une protection supplémentaire. Le turbidimètre contient une source lumineuse LED IR (infrarouge) d'une longueur d'onde de 860 nm assurant des mesures conformes à la norme EN ISO 7027. Il est possible de mesurer en l'espace de quelques secondes la turbidité néphélométrique d'un échantillon (NTU/FNU). L'instrument peut être étalonné avec le kit d'étalons de calibration pour Turbiquant™ approprié.
    • Turbidimètre Turbiquant™ 1100 T : Avec sa lampe au tungstène, le turbidimètre portatif Turbiquant 1100 T présente de nombreux avantages pour vos analyses d'eaux usées. Portable et fonctionnant sur batteries, il permet d'obtenir des résultats rapides sur le terrain. Il est aussi robuste, avec un boîtier étanche et une mallette de transport particulièrement solide pour résister à n'importe quelles conditions d'analyse. Les turbidimètres Turbiquant® 1100 T sont précis et respectent les exigences de l'USEPA 180.1 pour répondre aux réglementations environnementales.
Tests en kit Spectroquant<sup>®</sup>
Tests en kit Spectroquant®
Les tests en kit Spectroquant® permettent d'effectuer des analyses photométriques rapides, sûres et exactes. Nos tests en kit prêts à l'emploi sont optimisés pour produire des résultats fiables aussi bien pour les analyses de routine que les analyses spéciales.
Par de stricts contrôles des matières premières, des procédés et de la documentation, nous garantissons la qualité constamment élevée de nos tests (et l'exactitude de vos résultats).
Le système de code-barres en 2D (Live-ID) permet de reconnaître automatiquement la méthode appropriée avec les instruments Spectroquant® Prove plus ou NOVA, ce qui élimine tout risque d'erreur de manipulation. Utiliser l'identifiant Live‑ID avec le Spectroquant® Prove plus fournit des informations supplémentaires, comme la durée de conservation ou le numéro de lot, qui sont directement transférées dans l'instrument et sauvegardées avec les résultats de mesure pour renforcer votre assurance qualité.
Tous les tests en kit Spectroquant® sont compatibles avec les familles d'instruments et accessoires Spectroquant® Prove plus, Nova et Move. Les tests en tube Spectroquant® se composent de tubes pré-remplis de 16 mm et d'un minimum de réactifs complémentaires pour une commodité maximale. Les informations du code-barres des tests en kit avec réactifs Spectroquant® se trouvent sur un auto-sélecteur dédié, et la mesure s'effectue dans des cuvettes rectangulaires standards présentant un chemin optique de 100 mm maximum.
Nous utilisons maintenant le matériau EPS Ccycled™ pour les boîtes de nos tests en tube Spectroquant® à la place de l'EPS classique, réduisant ainsi l'empreinte CO2 de nos produits dans un effort pour devenir plus éco-responsable.
Conformité aux normes reconnues comme l'US EPA, l'ISO et autres
L'eau contaminée est nocive pour l'homme et l'environnement. Les autorités réglementaires comme l'US EPA (Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'UE et d'autres organismes de réglementation ont établi des méthodes officielles pour analyser l'eau potable et les eaux usées. Afin de fournir aux utilisateurs des méthodes plus pratiques, mais tout de même fiables, des méthodes d'analyse rapide respectant les normes reconnues (ISO, US EPA...) ont été élaborées. Les certifications comme la conformité ISO ou l'équivalence avec les méthodes de l'EPA garantissent aux utilisateurs que les tests en kit prêts à l'emploi Spectroquant® produisent des résultats comparables ; ils peuvent donc être utilisés pour se conformer aux réglementations nationales.
Demandez la documentation sur l'équivalence avec l'US EPA des méthodes Spectroquant®.
En savoir plus sur le Safe Drinking Water Act et le Clean Water Act.
Méthodes Spectroquant® pour les photomètres d'autres fabricants
Nos kits de réactifs validés et conformes aux normes sont pré-programmés pour être utilisés avec les instruments Spectroquant®® afin de garantir des résultats rapides et fiables. Cependant, si votre laboratoire dispose déjà d'un photomètre et que vous souhaitez profiter de la qualité et de la fiabilité exceptionnelles de la gamme de tests en kit Spectroquant®, nous pouvons vous fournir les données de programmation nécessaires.
AQA Spectroquant®
Assurance qualité analytique (AQA) Spectroquant®
Une assurance qualité complète transformera vos mesures en résultats analytiques prouvés et vérifiables. Notre offre étendue comprend des solutions étalons (MR) qui sont idéales pour le contrôle qualité des méthodes photométriques, des étalons et les tests en kit Spectroquant®. Les étalons Spectroquant® sont des étalons qualifiés qui s'intégreront parfaitement à vos analyses de routine, vos validations de méthodes, votre contrôle qualité interne (IQC), et votre accréditation lors de l'utilisation d'un système de tests photométriques Spectroquant®.
Les solutions étalons diluées. Aucune dilution. Aucun doute. Aucun retard. Juste de la précision.
  • Couvrent tous les paramètres du contrôle qualité interne (IQC) de l'analyse photométrique des eaux usées, de l'eau potable et des eaux de procédé.
  • Solutions étalons disponibles pour un seul paramètre ou au format CombiCheck pour répondre aux attentes de votre application.
  • Solutions étalons prédiluées disponibles à diverses concentrations et pouvant donc être utilisées directement, sans étape de dilution supplémentaire.
  • Traçables jusqu'aux matériaux de référence étalons (SRM) du NIST (National Institute of Standards and Technology) ou de l'USP (pharmacopée américaine).
  • Mise à disposition de certificats d'analyse (COA) détaillés, incluant les paramètres spécifiques au lot, la concentration exacte, l'incertitude de mesure élargie, etc.
  • Idéales pour valider les méthodes des normes internationales ISO, EN, APHA et EPA. Calculez votre tolérance de travail pour respecter l'ISO 17025.