Merck
AccueilLogiciel Spectroquant® Prove Connect to LIMS
Logiciel Spectroquant® Prove Connect to LIMS
Appareil vert et noir, moderne et compact, avec une interface tactile sur le couvercle. Le dispositif porte un logo "M" jaune bien visible sur le côté et est accompagné de deux autres appareils de couleurs noire et jaune, chacun portant le même logo.
Intégrez votre photomètre Prove au système de gestion de l'information de votre laboratoire
Automatisez et rationalisez le transfert des données de contrôle qualité ou des données expérimentales vers votre système de laboratoire électronique avec le logiciel Spectroquant® Prove Connect to LIMS.
  • Permet de relier facilement les données générées par votre spectrophotomètre Prove à votre LIMS (Laboratory Information Management System) ou SGIL (système de gestion de l'information du laboratoire) par une simple connexion via votre LAN.
  • Offre une intégration facile à d'autres systèmes tels que les ELN (Electronic Lab Notebook). 
Commandez votre licence illimitée Spectroquant®Prove Connect to LIMS ou obtenez une licence d'essai gratuite
Notre gamme de spectrophotomètres Spectroquant® Prove permet d'analyser facilement l'eau potable, les eaux usées et les eaux de procédé. En effet, plus de 200 tests en kit Spectroquant® sont pré-programmés dans les spectrophotomètres pour vous permettre de réaliser votre application spécifique. 
Les solutions numériques contenues dans l'offre Supelco® peuvent simplifier le déroulement de votre travail quotidien et préserver la fidélité de vos données tout en vous faisant gagner du temps pour vos tâches importantes.
Demander une licence d'essai
Veuillez vous connecter à votre compte pour obtenir une clé de licence.
Connexion
Mise en route
Instruction à télécharger et installation :
  1. Obtenir une clé de licence** :
  2. Télécharger gratuitement le logiciel Spectroquant® Prove Connect to LIMS et le manuel.
    Logiciel : Spectroquant® Prove Connect to LIMS Version 2.0
    Manuel : Spectroquant® Prove Connect to LIMS
  3. Installer le logiciel comme décrit ci-dessous : 
  • Installer le logiciel en décompressant le fichier et en ouvrant le *.exe.
  • Lors du démarrage du logiciel pour la première fois, saisir votre clé de licence lorsque cela est demandé.
  • Merci de suivre les instructions du manuel pour terminer l'installation en utilisant votre infrastructure informatique locale.
**Veuillez vous assurer d'avoir sous la main le(s) numéro(s) de série de votre/vos spectrophotomètre(s) Spectroquant® Prove.
*** Licence d'essai valable pour une durée de xxx
Compatibilité
Le logiciel prend en charge les formats de données CSV et XML ; il est compatible avec les photomètres suivants :
Spectroquant® Prove 100 
Spectroquant® Prove 300 
Spectroquant® Prove 600
Configuration informatique requise* :
  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 ou Windows 10 
  • 1 Go d'espace disque disponible
  • 4 Go de RAM
  • Connexion réseau (LAN) 
* D'autres configurations sont susceptibles de fonctionner, mais ne sont pas prises en charge par Merck