Merck
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
Colonne capillaire SLB®-5ms pour GC
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Colonne de garde
Réf. du produit
Description
Tarif
Tube en silice fondue de polarité intermédiaire
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Tube en silice fondue de polarité intermédiaire
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Résine d'étanchéité en polyimide
pkg of 5 g
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
Connecteur GlasSeal en "Y", silice fondue
pkg of 1 ea
Connecteur GlasSeal en "Y", silice fondue
pkg of 3 ea
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
clear soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Underground Storage Tank (UST) Modified DRO
certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL each component in hexane, ampule of 1 mL
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven
50 °C (2 min), 20 °C/min to 325 °C (1 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 350 °C
carrier gas
helium, 0.9 mL/min, constant
injection
1 μL, splitless (splitter open at 0.5 min)
liner
2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample
each analyte at 50 μg/mL in methylene chloride
Description
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany