25312
SPB®-608
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Synonyme(s) :
SPB-608, 30 M 0,50 UM 0,53 MM
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Paramètres
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
265
df
0.50
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.53 mm
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique