Principaux documents
V900294
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.30
Code UNSPSC :
12161700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
99%
Forme
powder
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa  
7.5
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES 
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable