V900282
Cyclohexanone
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
3.4 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
pb
155 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup