V900153
Imidazole
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiène, Glyoxaline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
crystalline
dilution
(for analytical testing)
pH
9.5-11 (25 °C, 6.8 g/L)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup