Principaux documents
V000954
Sigma-Aldrich
Sodium rhodizonate dibasic
p.a., 98.5%
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, Rhodizonic acid disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6Na2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
Beilstein:
5181379
Numéro CE :
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Qualité
p.a.
Niveau de qualité
Essai
98.5%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H2O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/h7-8H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable