1727064
USP
Zolmitriptan Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, (S)-N,N-Dimethyl-2-{5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine oxide, Zolmitriptan N-oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zolmitriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N](=O)(CCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)CC3NC(=O)OC3)(C)C
InChI
1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)
Clé InChI
GZYCQRZFJIZOKU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable