1724678
USP
Zileuton Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thien-2-yl ketone, Bis(benzo[b]thien-2-yl)methanone
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zileuton
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[s]1c2c(cc1C(=O)c3[s]c4c(c3)cccc4)cccc2
InChI
1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
Clé InChI
XGEOFOPAAWHTSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable