1724500
USP
Zidovudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zidovudine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
113-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Description générale
Application
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Zidovudine
- Zidovudine Capsules
- Zidovudine Injection
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable