1718039
USP
Voriconazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
voriconazole
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
103-107 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Clé InChI
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable