1707883
USP
Valacyclovir Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Valine 2-hydroxyethyl ester p-toluenesulfonate salt
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
valacyclovir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.