1650006
USP
Tetracaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester, Amethocaine hydrochloride
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tetracaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Description générale
Application
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Gel
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Aerosol®
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Topical Powder
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable