1643317
USP
Citrus Reticulata Pericarp Dry Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
citrus reticulata
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Tangerine Peel Dry Extract
- Tangerine Peel
- Tangerine Peel Powder
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable